Läs mer
2-Methoxynicotinic acid, 98%
Produktkod. 11474604
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474604 5 g 5g
11464604 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474604 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13193.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16498-81-0 | C7H6NO3 | 152.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16498-81-0
Molekylformel C7H6NO3
Molekylvikt (g/mol) 152.13
MDL-nummer MFCD00085110
InChI-nyckel FTEZJSXSARPZHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methoxynicotinic acid, 2-methoxy-nicotinic acid, 2-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, t6nj bo1 cvq wwn, maybridge1_004722, 2-methoxynicotinicacid, pubchem20354, acmc-1btxh
PubChem CID 708093
IUPAC-namn 2-metoxipyridin-3-karboxylsyra
LEDER COC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxynicotinic acid
Smältpunkt 147°C to 151°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.