missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxynicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxynicotinic Acid |
| CAS | 16498-81-0 |
| Molekylformel | C7H7NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | COc1ncccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methoxypyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?