missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxyphenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenol-13C6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| Formel vikt | 130.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?