missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4 |
| CAS | 7329-52-4 |
| Molekylformel | C7 D4 H4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-methoxy- (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 6-Methoxyphen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), 3,4,5,6-Tetradeuteroguaiacol, 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4, Guaiacol-d4 (ring-d4), 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-D4, 2-Methoxyphenol-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC)c(O)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.1619 |
| Formel vikt | 128.0775 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?