missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4 |
| CAS | 7329-52-4 |
| Molekylformel | C7 D4 H4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol','6-methoxy- (7CI','8CI','9CI','ACI), 6-Methoxyphen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), 3,4,5,6-Tetradeuteroguaiacol, 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4, Guaiacol-d4 (ring-d4), 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-D4, 2-Methoxyphenol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c(O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.1619 |
| Formel vikt | 128.0775 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?