Läs mer
2-metoxifenol, 98+%
Produktkod. 11497787
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497787 250 g 250g
11487787 1000 g 1000g
11407797 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16319.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00 SEK
    496.65 SEK / 250g
    Save 115.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
2-metoxifenol, >-98 %, C7H8O2, CAS-nummer-90-05-1, metylkatekol, guaiastil, 2-hydroxyanisol, 1-hydroxy-2-metoxybensen, pyroguaiacsyra, o-metoxyfenol, pyrokatekolmonometyleter, fenol, 2-metoxi, guaicol, guaiakel, 1000g, >98%, 508112, 204 grader. C till 206 grader. C, CHEBI:28591, 1.129 | CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
2-metoxifenol fungerar som ett slemlösande medel. Det används som en antioxidant såväl som ett anti-hudmedel för färger. Det fungerar som en föregångare till smakämnen som eugenol och vanillin. Vidare används det som en mellanprodukt i den kemiska syntesen av aktiva läkemedel, smakämnen och parfymprodukter. Utöver detta används det också som en indikator i kemiska reaktioner som producerar syre.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2
-Methoxyphenol fungerar som ett slemlösande medel. Det används som en antioxidant såväl som ett anti-hudmedel för färger. Det fungerar som en föregångare till smakämnen som eugenol och vanillin. Vidare används det som en mellanprodukt i den kemiska syntesen av aktiva läkemedel, smakämnen och parfymprodukter. Utöver detta används det också som en indikator i kemiska reaktioner som producerar syre.
Löslighet
Blandbar med koltetraklorid, alkohol, kloroform, eter, oljor, isättika och natriumhydroxidlösning. Något blandbar med vatten och petroleumeter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-05-1
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD00002185
InChI-nyckel LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC-namn 2-metoxifenol
LEDER COC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenol
Smältpunkt 28 °C till 31 °C
Densitet 1.129 g/mL
Kokpunkt 204 °C till 206 °C
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Analysprocentintervall >98%
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 250 g
Beilstein 508112
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,4553
Löslighetsinformation Blandbar med koltetraklorid, alkohol, kloroform, eter, oljor, glacial ättiksyra och natriumhydroxidlösning. Lätt blandbar med vatten och petroleumeter.
Formel vikt 124.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.