Läs mer
2-Methoxyphenol-d3, TRC
Produktkod. 30477486
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477486 25 mg
30483801 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26530225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74495-69-5
Molekylformel C7 2H3 H5 O2
Molekylvikt (g/mol) 127.16
Synonym Phenol, 2-(methoxy-d3)- (9CI, ACI), 2-(Methoxy-d3)phenol (ACI), 2-(Trideuteriomethoxy)phenol, Guaiacol-d3, 2-Methoxyphenol-D3 (methoxy-D3), 2-Methoxy-d3-phenol, 2-Methoxyphenol-d3
IUPAC-namn 2-(trideuteriomethoxy)phenol
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenol-d3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i1D3
Formel vikt 127.0713