Läs mer
2-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15860351
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860351 250 mL 250ml
15850351 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15860351 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8183390250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    844.00 SEK
    792.00 SEK / 250ml
    Save 52.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-05-1
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Specifikationer
Smältpunkt 28°C to 32°C
Densitet 1.13 g/cm3 at 21°C
Kokpunkt 205°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002185
Kvantitet 250 mL