Läs mer
2-Metaxifenol, TRC
Produktkod. 30011163
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30011163 2.5 g 2.5g
30003238 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2653002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-05-1
Molekylformel C7 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Synonym Guaiacol, 2-Methoxyphenol, Guaifenesin Imp. A (EP), 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol
IUPAC-namn 2-metoxyfenol
LEDER COc1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guaiacol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Formel vikt 124.0524