Läs mer
2-Metaxifenotiazin, Mikromol™
Produktkod. 30051299
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051299 100 mg
30049828 25 mg
30458601 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30051299 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0019.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Metaxifenotiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxyphenothiazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H11 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
LEDER COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-namn 2-metoxi-10H-fenotiazin
Molekylvikt (g/mol) 229.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 229,0561 g/mol