Läs mer
2-Metaxifenotiazin, Mikromol™
Beskrivning
2-Metaxifenotiazin, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenothiazine |
| CAS | 1771-18-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methoxyphenothiazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H11 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Visa mer |