Läs mer
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11905141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11905141 10 g 10g
11915141 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442230100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1878-85-9
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
InChI-nyckel IHONYPFTXGQWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-methoxyphenoxyacetic acid, guaiacoxyacetic acid, acetic acid, 2-methoxyphenoxy, o-methoxyphenoxy acetic acid, unii-7xvz1x365a, acide o-methoxyphenoxyacetique french, o-methoxy phenoxyacetic acid, acetic acid, o-methoxyphenoxy
PubChem CID 15882
IUPAC-namn 2-(2-methoxyphenoxy)acetic acid
LEDER COC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Smältpunkt 122°C to 123°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.