Läs mer
2-metoxifenoxiättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419137 25 g 25g
11409137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20672.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1878-85-9 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-85-9
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.175
MDL-nummer MFCD00014352
InChI-nyckel IHONYPFTXGQWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-methoxyphenoxyacetic acid, guaiacoxyacetic acid, acetic acid, 2-methoxyphenoxy, o-methoxyphenoxy acetic acid, unii-7xvz1x365a, acide o-methoxyphenoxyacetique french, o-methoxy phenoxyacetic acid, acetic acid, o-methoxyphenoxy
PubChem CID 15882
IUPAC-namn 2-(2-metoxifenoxi)ättiksyra
LEDER COC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenoxyacetic acid
Smältpunkt 118°C to 122°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1874501
Formel vikt 182.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.