Läs mer
2-Methoxyphenyl benzoate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11338225
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338225 25 g 25g
11348225 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338225 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08544.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-37-3
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.247
MDL-nummer MFCD00017153
InChI-nyckel IZYQCDNLUPLXOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol benzoate, benzosol, benzoylguaiacol, o-anisyl benzoate, benzoguaiacol, benzcaine, unii-odw913za6p, guaiacyl benzoate, o-methoxyphenyl benzoate, odw913za6p
PubChem CID 68272
IUPAC-namn (2-methoxyphenyl) benzoate
LEDER COC1=CC=CC=C1OC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenyl benzoate
Smältpunkt 57°C to 61°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2053178
Formel vikt 228.25
Procent renhet 99%