Läs mer
2-metoxifenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11419226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419226 25 g 25g
11409226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18075.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1824.98 SEK
    1638.65 SEK / 25g
    Save 186.33 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 700-87-8 | C8H7NO2 | 149,15 g/mol
2-metoxifenylisocyanat är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-metoxifenylisocyanat är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Hydrolyserar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot vatten och fukt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-87-8
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.15
MDL-nummer MFCD00002004
InChI-nyckel SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenyl isocyanate, 2-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isocyanate, 2-isocyanatoanisole, 1-isocyanato-2-methoxy-benzene, o-anisylisocyanate, 2-methoxybenzenisocyanate, o-anisyl isocyanate, methoxyphenyl isocyanate
PubChem CID 69695
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenyl isocyanate
Densitet 1.122
Kokpunkt 94 °C till 96 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.5414
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 387700
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar med vatten.
Formel vikt 149.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.