Läs mer
2-Metoxyfenylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11312627
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312627 25 g 25g
11302627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11799.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, aminer och alkohol. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3288-04-8
MDL-nummer MFCD00011675
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densitet 1.196
Kokpunkt 267 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Molekylformel C8H7NOS
Brytningsindex 1.6443
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 638293
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formel vikt 165.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.