Läs mer
2-Methoxyphenyl isothiocyanate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10450531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10450531 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10450531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Namnnotering 99%
CAS 3288-04-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 264.0°C to 266.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H7NOS
Brytningsindex 1.6433 to 1.6453
MDL-nummer MFCD00011675
Kvantitet 5g
Synonym 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
InChI-nyckel QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC-namn 1-isothiocyanato-2-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formel vikt 165.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.