Läs mer
2-Methoxyphenyl Phenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenyl Phenyl Ether |
| CAS | 1695-04-1 |
| Molekylformel | C13 H12 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-14-12-9-5-6-10-13(12)15-11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-2-phenoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.233 |
| Formel vikt | 200.084 |