Läs mer
2-metoxifenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 11472228
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472228 10 g 10g
11359589 25 g 25g
11482228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15211.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
2-metoxifenylättiksyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-metoxifenylättiksyra används som
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten. Även löslig i metanol, eter, etanol och aceton.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-25-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00004321
InChI-nyckel IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
IUPAC-namn 2-(2-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 122°C to 125°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2047573
Löslighetsinformation Soluble in water. Also soluble in methanol,ether,ethanol and acetone.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.