Läs mer
2-metoxifenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 10391464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10391464 100 g Glasflaska 100g
10052410 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10391464 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177601000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-25-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00004321
InChI-nyckel IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
IUPAC-namn 2-(2-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenylacetic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 122,0 °C till 125,0 °C
Färg Gräddrosa till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 188
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etenol, etyleter, aceton
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.