Läs mer
2-Methoxyphenylacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 93-25-4 |
| Smältpunkt | 120°C to 123°C |
| Molekylformel | 2-(CH3O)C6H4CH2COOH |
| MDL-nummer | MFCD00004321 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.17 |
| Kvalitet | Research |