Läs mer
2-Methoxyphenylacetone, 97%
Produktkod. 11465957
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465957 1 g 1g
11475957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24495.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5211-62-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5211-62-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.204
MDL-nummer MFCD00008770
InChI-nyckel GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetone, 1-2-methoxyphenyl propan-2-one, 1-2-methoxyphenyl acetone, o-anisylacetone, o-methoxy phenyl acetone, 2-acetonylanisole, o-methoxyphenylaceton, 2-propanone, 1-2-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetone, pubchem23387
PubChem CID 78887
IUPAC-namn 1-(2-metoxifenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=CC=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenylacetone
Densitet 1.062
Kokpunkt 128°C to 131°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 1 g
Beilstein 2502308
Formel vikt 164.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.