Läs mer
2-Methoxyphenylacetonitrile, 98%
Produktkod. 11485847
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485847 50 g 50g
11495847 250 g 250g
11475847 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24400.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7035-03-2 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7035-03-2
MDL-nummer MFCD00001902
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyphenylacetonitrile
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kokpunkt 141°C to 143°C (15 mmHg)
Flampunkt 129°C (264°F)
Molekylformel C9H9NO
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2087748
Synonym 2-methoxyphenyl acetonitrile, 2-methoxyphenylacetonitrile, 2-methoxybenzyl cyanide, 2-2-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-methoxy, o-methoxyphenylacetonitrile, o-methoxybenzyl cyanide, o-methoxyphenyl acetonitrile, 2-2-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-methoxybenzylcyanid
InChI-nyckel DWJKILXTMUGXOU-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC=C1CC#N
IUPAC-namn 2-(2-metoxifenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 147.18
PubChem CID 81496
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.