Läs mer
2-Methoxyphenylsulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyphenylsulfate Potassium Salt |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-13(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10); |
| Formel vikt | 242.97 |