Läs mer
2-Methoxypropanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxypropanoic acid |
| CAS | 4324-37-2 |
| Molekylformel | C4H8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methoxypropionic acid, alpha-Methoxypropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(7-2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6) |
| LEDER | COC(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vikt | 104.0473 |