Läs mer
2-Methoxypropanol, TRC
Produktkod. 30007359
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007359 10 g
17979859 1 g
17999859 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22725510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1589-47-5
Molekylformel C4 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Synonym 2-Methoxy-1-propanol, 2-Methoxy-1-hydroxypropane, 2-Methoxypropanol
IUPAC-namn 2-methoxypropan-1-ol
LEDER COC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypropanol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(3-5)6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vikt 90.0681
Procent renhet >95%