Läs mer
2-metoxipropen, 95 %, stabb. med ca 0,5 % kaliumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411087
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411087 250 g 250g
11401087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11411087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24083.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
Det används för syntes av heterocykliska föreningar och en viktig mellanprodukt för medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används för syntes av heterocykliska
föreningar och en viktig intermediär inom medicin.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-11-0
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.107
MDL-nummer MFCD00014929
InChI-nyckel YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
IUPAC-namn 2-metoxiprop-1-en
LEDER CC(=C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypropene
Namnnotering stabilized with ≈0.5% potassium carbonate
Densitet 0.758
Kokpunkt 35°C to 36°C
Flampunkt −29°C (−20°F)
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.3835
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1734635
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 72.11
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.