Läs mer
2-Methoxypropene, TRC
Produktkod. 30466754
Change view
Kvantitet:
150 g
Produktkod. Kvantitet
30466754 150 g
1 options
Produktkod. 30466754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM265055150G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypropene
CAS 116-11-0
Molekylformel C4H8O
Kvantitet 150 g
Synonym 2-Methoxyprop-1-ene, 2-Methoxypropene, Isopropenyl Methyl Ether, Methyl 1-Methylvinyl Ether, Methyl Isopropenyl Ether
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
LEDER COC(=C)C
IUPAC-namn 2-methoxyprop-1-ene
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Formel vikt 72.0575