Läs mer
2-Methoxypropene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxypropene |
| CAS | 116-11-0 |
| Molekylformel | C4H8O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Methoxyprop-1-ene, 2-Methoxypropene, Isopropenyl Methyl Ether, Methyl 1-Methylvinyl Ether, Methyl Isopropenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3 |
| LEDER | COC(=C)C |
| IUPAC-namn | 2-methoxyprop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vikt | 72.0575 |