Läs mer
2-metoxipyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623835
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10623835 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10416872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10612083 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10623835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07839EB
Kemiska identifierare
CAS 20265-38-7
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD00833386
InChI-nyckel YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
PubChem CID 2737488
IUPAC-namn 2-metoxipyridin-3-amin
LEDER COC1=C(C=CC=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypyridin-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%