Läs mer
2-Methoxypyridine-3-boronic acid, 98%
Produktkod. 11324536
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324536 1 g 1g
11334536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20094.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 163105-90-6 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163105-90-6
Molekylformel C6H8BNO3
Molekylvikt (g/mol) 152.94
MDL-nummer MFCD03411572
InChI-nyckel NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypyridine-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridylboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl, boronic acid, b-2-methoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 2762709
IUPAC-namn (2-metoxipyridin-3-yl)borsyra
LEDER COC1=NC=CC=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
Smältpunkt 136°C to 138°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.95
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.