Läs mer
2-Methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424460
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424460 1 g 1g
11414460 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50060.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532391-31-4
Molekylformel C12H18BNO3
Molekylvikt (g/mol) 235.09
MDL-nummer MFCD05663507
InChI-nyckel JEJYNUCGRAHMDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16545, ksc498e8t, 2-methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750166
IUPAC-namn 2-metoxi-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER COC1=NC=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.