Läs mer
2-metoxipyridin-3-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11444510
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444510 5 g 5g
11434510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50087.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 71255-09-9 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71255-09-9
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD04115112
InChI-nyckel PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
PubChem CID 12533391
IUPAC-namn 2-metoxipyridin-3-karbaldehyd
LEDER COC1=C(C=CC=N1)C=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 137.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.