Läs mer
2-Metaxipyridin-5-boronsyra, 95 %
Produktkod. 11324526
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324526 5 g 5g
11334526 250 mg 250mg
11314526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20087.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 163105-89-3 | C6H8BNO3 | 152,94 g/mol
2-Methoxypyridine-5-boronic acid används i kosmetika, beläggningar ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Methoxypyridine-5-boronic acid används i kosmetika, beläggningar ljus.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163105-89-3
Molekylformel C6H8BNO3
Molekylvikt (g/mol) 152.94
MDL-nummer MFCD02093044
InChI-nyckel DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-pyridineboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxypyridine-5-boronic acid, 2-methoxy-5-pyridinylboronic acid, 6-methoxypyridine-3-boronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methoxy-pyridine-3-boronic acid, 6-methoxy-3-pyridinylboronic acid, 6-methoxy-3-pyridylboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boranediol
PubChem CID 2734368
IUPAC-namn (6-metoxipyridin-3-yl)borsyra
LEDER COC1=CC=C(C=N1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxypyridine-5-boronic acid
Smältpunkt 132 °C till 133 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 9119950
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 152.95
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.