Läs mer
2-metoxikinolin-6-borsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481626
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481626 1 g 1g
15491626 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54814.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 1201644-36-1 | Molekylformel: C16H20BNO3 | Molekylvikt: 285,15 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Anteckningar
Håll behållaren tätt förseglad. Förvara den i svala, torra förhållanden i väl förslutna behållare. Oförenligt med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1201644-36-1
Molekylformel C16H20BNO3
Molekylvikt (g/mol) 285.15
MDL-nummer MFCD18383956
InChI-nyckel DVGWZOHNHYZTKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 2-methoxyquinoline-6-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 58412383
IUPAC-namn 2-metoxi-6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)kinolin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N=C(C=C3)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxyquinoline-6-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 285.15
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.