Läs mer
2-Methoxyresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyresorcinol |
| CAS | 29267-67-2 |
| Molekylformel | C7 H8 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| LEDER | COc1c(O)cccc1O |
| IUPAC-namn | 2-methoxybenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vikt | 140.0473 |