Läs mer
2-Methoxytetrahydrofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxytetrahydrofuran |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-6-5-3-2-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 102.0681 |