Läs mer
2-Methoxythiazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15473297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473297 25 g 25g
15463297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25655.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14542-13-3
Molekylformel C4H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 115.15
MDL-nummer MFCD01631143
InChI-nyckel MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxythiazole, thiazole, 2-methoxy, 2-methoxy thiazole, acmc-209cuy, #, ksc174c3j, 2-methoxy-1,3-thiazole
PubChem CID 575451
IUPAC-namn 2-methoxy-1,3-thiazole
LEDER COC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxythiazole
Kokpunkt 150°C to 151°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 115.15
Procent renhet 98%