Läs mer
2-metoxitiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302217 5 g 5g
11312217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09689.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7217-59-6 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7217-59-6
Molekylformel C7H8OS
Molekylvikt (g/mol) 140.2
MDL-nummer MFCD00004834
InChI-nyckel DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
IUPAC-namn 2-metoxibensentiol
LEDER COC1=CC=CC=C1S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxythiophenol
Densitet 1.152
Kokpunkt 225°C to 228°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.5918
Kvantitet 5 g
Beilstein 2042178
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 140.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.