Läs mer
2-Methoxytoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methoxy-2-methylbenzene-D3 (2-methyl-D3) |
| CAS | 258832-47-2 |
| Molekylformel | C8 D3 H7 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, 1-methoxy-2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-Methoxytoluene-α,α,α-d3, 1-Methoxy-2-(methyl-d3)benzene, 2-Methoxytoluene-d3, 2-Methyl-d3-anisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene-D3 (2-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1OC |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-2-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.1829 |
| Formel vikt | 125.092 g/mol |
| Visa mer |