Läs mer
2-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30474305
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474305 50 mg
30468247 100 mg
30467180 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22373350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53112-33-7
Molekylformel C10 H13 N . H Cl
Molekylvikt (g/mol) 183.68
Synonym Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (7CI, 9CI), 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylisoquinoline hydrochloride
IUPAC-namn 2-metyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin; hydroklorid
LEDER Cl.CN1CCc2ccccc2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-5H,6-8H2,1H3;1H
Formel vikt 183.0815