Läs mer
2-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine |
| CAS | 7169-93-9 |
| Molekylformel | C7H8N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4/c1-5-9-7-6(8)3-2-4-11(7)10-5/h2-4H,8H2,1H3 |
| LEDER | Cc1nc2c(N)cccn2n1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.17 |
| Formel vikt | 148.0749 |