Läs mer
2-Methyl-1,3(2H,4H)-isoquinolinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1,3(2H,4H)-isoquinolinedione |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-11-9(12)6-7-4-2-3-5-8(7)10(11)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 175.0633 |