Läs mer
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 98+%
Produktkod. 10418670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
200 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
200g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10418670 25 g Glasflaska 25g
10428670 100 g Glasflaska 100g
10138053 200 g Glasflaska 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10418670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126590250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-55-1
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00001587
InChI-nyckel VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC-namn 2-metylcyklohexan-1,3-dion
LEDER CC1C(=O)CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >204°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H7(=O)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 558
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 126.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.