missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanol-d4 |
| CAS | 1215630-77-5 |
| Molekylformel | C7H10D4O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,4-(Ethylenedioxy)-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h8H,2-6H2,1H3/i2D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC1(C)OCCO1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-3-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.21 |
| Formel vikt | 150.1194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?