Läs mer
2-Methyl-1,3-dithiane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11309211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11309211 5 mL Glass bottle 5ml
11936861 1 mL Glass bottle 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443260050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6007-26-7
InChI-nyckel KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
IUPAC-namn 2-methyl-1,3-dithiane
LEDER CC1SCCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1, 3-dithiane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Brown
Densitet 1.1200g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H10S2
Kvantitet 5 mL
Molekylvikt (g/mol) 134.255
Formel vikt 134.26
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid