Läs mer
2-metyl-1,3-ditium, 98 %
Produktkod. 11362705
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362705 1 g 1g
11372705 5 g 5g
11382705 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00209.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6007-26-7 | C5H10S2 | 134,255 g/mol
Det har använts vid syntes av metylketoner. 2-Metyl-1,3-ditian är lämplig för användning vid framställning av kaliumtrifluoro(2-metyl-1,3-ditiano)borat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det har använts vid syntes av metylketoner. 2-Metyl-1,3-ditian är lämplig för användning vid framställning av kaliumtrifluoro(2-metyl-1,3-ditiano)borat.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6007-26-7
Molekylformel C5H10S2
Molekylvikt (g/mol) 134.255
MDL-nummer MFCD00014652
InChI-nyckel KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-ditian
LEDER CC1SCCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1,3-dithiane
Densitet 1.212
Kokpunkt 78 °C till 80 °C (9 mmHg)
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.5615
Kvantitet 1 g
Beilstein 102766
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i alkohol.
Formel vikt 134.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.