Läs mer
2-metyl-1,3-ditoolin, 99 %
Produktkod. 11460977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460977 5 g 5g
11470977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23372.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5616-51-3 | C4H8S2 | 120,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5616-51-3
Molekylformel C4H8S2
Molekylvikt (g/mol) 120.23
MDL-nummer MFCD01729666
InChI-nyckel CARJCVDELAMAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiolane, 2-methyl, 2-methyl-1,3-dithiacyclopentane, unii-4o81r0spr0, 1,3-dithiolane,2-methyl, fema no. 3705, acmc-20anre, acetaldehdye ethylene thioacetal
PubChem CID 21828
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-ditiolan
LEDER CC1SCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1,3-dithiolane
Densitet 1.15
Kokpunkt 40°C (2 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 5 g
Formel vikt 120.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.