Läs mer
2-Metyl-1-(3-morfolinopropyl)-5-fenyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10283522
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10283522 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10355302 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10283522 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00344DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306936-20-9
Molekylformel C19H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 328.412
MDL-nummer MFCD01567236
InChI-nyckel OZRPKALPSGYEHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-3-morpholinopropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1-3-4-morpholinyl propyl-5-phenyl, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl prop-1-yl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008371, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736904
IUPAC-namn 2-metyl-1-(3-morfolin-4-ylpropyl)-5-fenylpyrrol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=C(N1CCCN2CCOCC2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 328.41
Procent renhet 97%