Läs mer
2-metyl-1,3-oxazol-4-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356975
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11356975 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
11346975 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10515100 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356975 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57904DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 113732-84-6
Molekylformel C5H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 111.1
InChI-nyckel ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyloxazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-oxazole-4-carbaldehyde, 2-methyloxazole-4-carboxaldehyde, 2-methyl-4-formyloxazole, 4-oxazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 4-formyl-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde, acmc-20ai0d, 2-methyl-4-oxazolecarbaldehyde
PubChem CID 11073372
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-oxazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=NC(=CO1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 111.1
Procent renhet 97%